Ácido (3-hidroxifenil)acético ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23563.03
B23563.06
B23563.14
B23563.03EA
24.8
EUR
B23563.03
B23563.06
B23563.14
Ácido (3-hidroxifenil)acético ≥99%
Ácido (3-hidroxifenil)acético
Purity: 99%
CAS No.: 621-37-4
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 2086506
Formula:
(C₆H₄(OH))CH₂COOH Pto. Ebullición: 349 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 128…132 °C Densidad: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004337 Núm. CAS: 621-37-4 EINECS: 210-684-4 |