Ácido (4-hidroxifenil)acético 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hydroxyphenylacetic Acid
121710250
121711000
ACRO121710250EA
72.2
EUR
ACRO121710250
ACRO121711000
Ácido (4-hidroxifenil)acético 98%
Ácido (4-hidroxifenil)acético
Formula:
(C₆H₄(OH))CH₂COOH MW: 152.15 g/mol Pto. Ebullición: 347 Pto. de fusión: 147…152 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004347 Núm. CAS: 156-38-7 EINECS: 205-851-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to cream to tan Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 147 to 152 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
TLC | ≤1 % Methyl ester derivative |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |