Ácido (4-hidroxifenil)acético ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hydroxyphenylacetic Acid
A15018.14
A15018.22
A15018.36
A15018.14EA
57.7
EUR
A15018.14
A15018.22
A15018.36
Ácido (4-hidroxifenil)acético ≥99%
Ácido (4-hidroxifenil)acético
Purity: 99%
CAS No.: 156-38-7
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 148-150°
Beilstein Reference: 1448766
Formula:
(C₆H₄(OH))CH₂COOH MW: 152.15 g/mol Pto. Ebullición: 347 Pto. de fusión: 148…150 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004347 Núm. CAS: 156-38-7 EINECS: 205-851-3 |