Ácido bencílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00140.0250 8.00140.1000
8.00140.0250EA 66.9 EUR
8.00140.0250 8.00140.1000
Ácido bencílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido bencílico
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 409 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004447
Núm. CAS: 76-93-7
EINECS: 200-993-2
Índice Merck: 13,01080
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1.41 g/l (25 °C) (experimental)
Melting Point 150 - 152 °C
Molar Mass 228.24 g/mol
Boiling Point 180 °C (17.3 hPa)
Ignition Point 530 °C