Ácido (3,4-dihidroxifenil)acético 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: DOPAC, 3,4-Dihydroxybenzeneacetic acid, 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
225600010 225600050 225600250
ACRO225600010EA 46.7 EUR
ACRO225600010 ACRO225600050 ACRO225600250
Ácido (3,4-dihidroxifenil)acético 98%
Ácido (3,4-dihidroxifenil)acético
Formula: (C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH
MW: 168.15 g/mol
Pto. Ebullición: 337
Pto. de fusión: 126…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004338
Núm. CAS: 102-32-9
EINECS: 203-024-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to light brown to purple-grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 132 °C
HPLC ≥97.5 %