Ácido (3,4-dihidroxifenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15893.03
A15893.06
A15893.14
A15893.03EA
39.3
EUR
A15893.03
A15893.06
A15893.14
Ácido (3,4-dihidroxifenil)acético ≥98%
Ácido (3,4-dihidroxifenil)acético
Purity: 98+%
CAS No.: 102-32-9
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Melting Point: 128-130°
Beilstein Reference: 2211017
Formula:
(C₆H₃(OH)₂)CH₂COOH Pto. Ebullición: 337 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 128…130 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004338 Núm. CAS: 102-32-9 EINECS: 203-024-1 |