Ácido (3-fenoxifenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L12524.03
L12524.06
L12524.03EA
37.2
EUR
L12524.03
L12524.06
Ácido (3-fenoxifenil)acético ≥98%
Ácido (3-fenoxifenil)acético
Purity: 98%
CAS No.: 32852-81-6
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Melting Point: 88-90°
Beilstein Reference: 2730540
Formula:
(C₆H₅OC₆H₅)CH₂COOH Pto. de fusión: 88…90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016826 Núm. CAS: 32852-81-6 |