Ácido 4-(Metiltio)fenilacético ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26888.03
H26888.06
H26888.03EA
28.4
EUR
H26888.03
H26888.06
Ácido 4-(Metiltio)fenilacético ≥97%
Ácido 4-(Metiltio)fenilacético
Purity: 97%
CAS No.: 16188-55-9
Molecular Formula: C9H10O2S
Formula Weight: 182.24
Melting Point: 98-102°
MDL No.: MFCD00192325
Formula:
C₉H₁₀O₂S MW: 182.24 g/mol Pto. de fusión: 98…102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192325 Núm. CAS: 16188-55-9 |