Ácido (2,3-difluorofenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(2,3-Difluorophenyl)acetic acid
A16728.03
A16728.06
A16728.03EA
41.6
EUR
A16728.03
A16728.06
Ácido (2,3-difluorofenil)acético ≥98%
Ácido (2,3-difluorofenil)acético
Purity: 98%
CAS No.: 145689-41-4
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Melting Point: 117-119°
MDL No.: MFCD00040968
Formula:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH MW: 172,13 g/mol Pto. de fusión: 117…119 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040968 Núm. CAS: 145689-41-4 |