Ácido (2,4-difluorofenil)acético ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20431.06
B20431.14
B20431.06EA
129
EUR
B20431.06
B20431.14
Ácido (2,4-difluorofenil)acético ≥99%
Ácido (2,4-difluorofenil)acético
Purity: 99%
CAS No.: 81228-09-3
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Melting Point: 117-119°
Beilstein Reference: 3649727
Formula:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 117…119 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009999 Núm. CAS: 81228-09-3 EINECS: 279-709-4 |