Ácido (2,5-difluorofenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,5-Difluorophenylacetic acid
B21595.03
B21595.06
B21595.14
B21595.03EA
34.2
EUR
B21595.03
B21595.06
B21595.14
Ácido (2,5-difluorofenil)acético ≥98%
Ácido (2,5-difluorofenil)acético
Purity: 98%
CAS No.: 85068-27-5
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Melting Point: 123-127°
Beilstein Reference: 6844956
Formula:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 123…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010000 Núm. CAS: 85068-27-5 EINECS: 285-288-8 |