Ácido (2,6-difluorofenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,6-Difluorophenylacetic acid
A18063.06
A18063.14
A18063.06EA
69.9
EUR
A18063.06
A18063.14
Ácido (2,6-difluorofenil)acético ≥98%
Ácido (2,6-difluorofenil)acético
Purity: 98%
CAS No.: 85068-28-6
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Melting Point: 99-102°
Beilstein Reference: 3650109
Formula:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH Pto. Ebullición: 259 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 99…102 °C Densidad: 1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010001 Núm. CAS: 85068-28-6 EINECS: 285-289-3 |