Ácido (2-fluorofenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(2-Fluorophenyl)acetic acid, 2-Fluorophenylacetic acid
A10596.09
A10596.18
A10596.09EA
54.4
EUR
A10596.09
A10596.18
Ácido (2-fluorofenil)acético ≥98%
Ácido (2-fluorofenil)acético
Purity: 98+%
CAS No.: 451-82-1
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Odour: Odourless
Melting Point: 61-65°
Beilstein Reference: 775955
MDL No.: MFCD00004315
Formula:
(C₆H₄F)CH₂COOH MW: 154.14 g/mol Pto. Ebullición: 263 Pto. de fusión: 61…65 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004315 Núm. CAS: 451-82-1 EINECS: 207-196-9 |