Ácido (3-fluorofenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A15635.06 A15635.14 A15635.22
A15635.06EA 56.1 EUR
A15635.06 A15635.14 A15635.22
Ácido (3-fluorofenil)acético ≥98%
Ácido (3-fluorofenil)acético
Purity: 98% CAS No.: 331-25-9 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless Boiling Point: 151°/0.8mm Beilstein Reference: 775898 MDL No.: MFCD00004331
Formula: (C₆H₄F)CH₂COOH
Pto. Ebullición: 151 °C (0,8 mmHg)
Pto. de fusión: 44…48 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004331
Núm. CAS: 331-25-9
EINECS: 206-360-7