Ácido (4-fluorofenil)acético 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Fluorophenyl)acetic acid
119570100 119570250 119571000
ACRO119570100EA 41.3 EUR
ACRO119570100 ACRO119570250 ACRO119571000
Ácido (4-fluorofenil)acético 98%
Ácido (4-fluorofenil)acético
Formula: (C₆H₄F)CH₂COOH
MW: 154,14 g/mol
Pto. Ebullición: 264 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 85…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004343
Núm. CAS: 405-50-5
EINECS: 206-972-4
Índice Merck: 13,04204
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
HPLC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % w/w hydroquinone