Ácido (4-fluorofenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A10646.06 A10646.14 A10646.22
A10646.06EA 24.7 EUR
A10646.06 A10646.14 A10646.22
Ácido (4-fluorofenil)acético ≥98%
Ácido (4-fluorofenil)acético
Purity: 98% CAS No.: 405-50-5 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Flash Point: 100°(212°F) Odour: Odourless Boiling Point: 164°/2mm Beilstein Reference: 972145 Merck Reference: 14,4177 MDL No.: MFCD00004343
Formula: (C₆H₄F)CH₂COOH
Pto. Ebullición: 164 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 81…85 °C
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004343
Núm. CAS: 405-50-5
EINECS: 206-972-4
Índice Merck: 14,4177