Ácido (pentafluorofenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylacetic acid
B22430.03 B22430.06
B22430.03EA 48.4 EUR
B22430.03 B22430.06
Ácido (pentafluorofenil)acético ≥98%
Ácido (pentafluorofenil)acético
Purity: 98+% CAS No.: 653-21-4 Molecular Formula: C8H3F5O2 Formula Weight: 226.10 Melting Point: 107-110° Beilstein Reference: 2056612
Formula: C₈H₃F₅O₂
MW: 226,1 g/mol
Pto. Ebullición: 247 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 107…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004316
Núm. CAS: 653-21-4
EINECS: 211-497-0