Ácido (4-(trifluorometoxi)fenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
A19512.03
A19512.06
A19512.03EA
62.8
EUR
A19512.03
A19512.06
Ácido (4-(trifluorometoxi)fenil)acético ≥98%
Ácido (4-(trifluorometoxi)fenil)acético
Purity: 98%
CAS No.: 4315-07-5
Molecular Formula: C9H7F3O3
Formula Weight: 220.15
Melting Point: 86-88°
Beilstein Reference: 2695336
Formula:
(C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH MW: 220.15 g/mol Pto. de fusión: 86…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061239 Núm. CAS: 4315-07-5 |