Ácido (3-iodofenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(3-Iodophenyl)acetic acid
L15117.04 L15117.ME
L15117.04EA 133 EUR
L15117.04 L15117.ME
Ácido (3-iodofenil)acético ≥98%
Ácido (3-iodofenil)acético
Purity: 98% CAS No.: 1878-69-9 Molecular Formula: C8H7IO2 Formula Weight: 262.05 Melting Point: 128-132° Beilstein Reference: 2501867
Formula: (C₆H₄I)CH₂COOH
MW: 262,05 g/mol
Pto. de fusión: 128…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046548
Núm. CAS: 1878-69-9