Ácido (4-iodofenil)acético ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Iodophenyl)acetic acid
L13345.03 L13345.06
L13345.03EA 42.8 EUR
L13345.03 L13345.06
Ácido (4-iodofenil)acético ≥97%
Ácido (4-iodofenil)acético
Purity: 97% CAS No.: 1798-06-7 Molecular Formula: C8H7IO2 Formula Weight: 262.05 Melting Point: 136-140° Beilstein Reference: 1940558
Formula: (C₆H₄I)CH₂COOH
MW: 262,05 g/mol
Pto. de fusión: 136…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082985
Núm. CAS: 1798-06-7