HEPES (Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico) free acid ≥99%, grado alta pureza
Proveedor: VWR Chemicals
0511-1KGEA 752 EUR
0511-1KG 0511-250G 0511-50G
HEPES (Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico) free acid ≥99%, grado alta pureza
HEPES (Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico)
HEPES es un tampón de uso general para la investigación biológica.
Se ha utilizado para avanzara en cultivo de tejidos, fosforilación oxidativa, síntesis de proteínas con sistemas bacterianos libres de células, fotofosforilación, fijación de CO₂. Tampón adecuado para estudios TEM (Microscopia de Transmisión Electrónica) ya que no afecta a los sustratos metálicos. El tampón recomendado para el ensayo de unión al glutamato, evita la unión a materiales no receptores.
Formula: C₈H₁₈N₂O₄S
Pto. de fusión: 234 °C
Densidad: 1,448 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006158
Núm. CAS: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Índice Merck: 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
DNase none detected
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Iron ≤0.0005%
pKa @20 °C 7.45 – 7.65
Protease none detected
Purity (Dry Basis) >99%
Residue on Ignition <0.2%
RNase none detected