HEPES (Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico) free acid ≥99% (by alkalimetry), Grado biología molecular, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
391340-25 391340-250
391340-25EA 84.9 EUR
391340-25 391340-250
HEPES (Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico) free acid ≥99% (by alkalimetry), Grado biología molecular, Millipore®
HEPES (Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico)
Formula: C₈H₁₈N₂O₄S
Pto. de fusión: 210…215 °C
Densidad: 1,448 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006158
Núm. CAS: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Índice Merck: 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity ( by alkalimetric assay) ≥99%
DNase, RNase, and protease None detected
Heavy metals ≤0.0005%