HEPES sal sódica 99+% para biología molecular DNase-, RNase-, protease-free
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 4-(2-Hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfonato de sodio
327265000 327261000
ACRO327265000EA 585 EUR
ACRO327265000 ACRO327261000
HEPES sal sódica 99+% para biología molecular DNase-, RNase-, protease-free
HEPES-Na
Formula: C₈H₁₇N₂NaO₄S
MW: 260,29 g/mol
Pto. de fusión: 248 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036463
Núm. CAS: 75277-39-3
EINECS: 278-169-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116e9b4f3c17d013ff2b7c9848c219943a725b3c&vid=8c800de68c4434c3c9d77107ff6779ef516bd851&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 9.5 to 11.5 (1 % in water)
Titration with HClO4 ≥99.0 % (on dry substance)
Dnase,Rnase,Protease activity None detected