HEPES sal sódica ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A16516.14
A16516.22
A16516.14EA
48.3
EUR
A16516.14
A16516.22
HEPES sal sódica ≥99%
HEPES-Na
Purity: 99%
CAS No.: 75277-39-3
Molecular Formula: C8H17N2NaO4S
Formula Weight: 260.28
MDL No.: MFCD00036463
Formula:
C₈H₁₇N₂NaO₄S Pto. de fusión: ? 105 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036463 Núm. CAS: 75277-39-3 EINECS: 278-169-7 |