11-Bromo-1-undeceno ≥96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B21849.06 B21849.14
B21849.06EA 60.2 EUR
B21849.06 B21849.14
11-Bromo-1-undeceno ≥96%
11-Bromo-1-undeceno
Purity: 96% CAS No.: 7766-50-9 Molecular Formula: Br(CH2)9CH=CH2 Formula Weight: 233.20 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.063 Refractive Index: 1.4690 Appearance: Colourless Boiling Point: 149-150°/35mm Beilstein Reference: 1753231 MDL No.: MFCD00040825
Formula: C₁₁H₂₁Br
Pto. Ebullición: 149…150 °C (35 mmHg)
Densidad: 1,063
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040825
Núm. CAS: 7766-50-9