5,6-Epoxi-1-hexeno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2-Epoxi-5-hexeno
372580050 372580250
ACRO372580050EA 56.5 EUR
ACRO372580050 ACRO372580250
5,6-Epoxi-1-hexeno 98%
5,6-Epoxi-1-hexeno
Formula: C₆H₁₀O
Pto. Ebullición: 119…121 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –156 °C
Densidad: 0,892 g/cm³
Pto. de inflamación: 15 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010051
Núm. CAS: 10353-53-4
EINECS: 233-771-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %