Glyoxalbis(2-hydroxyanil) indicator for metal titration, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
33255-25G 33255-6X25G
33255-25GEA 468 EUR
33255-25G 33255-6X25G
Glyoxalbis(2-hydroxyanil) indicator for metal titration, Fluka™
Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
Formula: C₁₄H₁₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002183
Núm. CAS: 1149-16-2
EINECS: 214-560-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance complying
Identity (IR) complying
Residue on ignition Max. 0.1 %
Suitable for metal definition complying