3-Cloropropeno ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
Estabilización:
Stabilised with propylene oxide
A14330.0F
A14330.AP
A14330.0FEA
119
EUR
A14330.0F
A14330.AP
3-Cloropropeno ≥98% estabilizado
3-Cloropropeno
Stabilized with propylene oxide
Purity: 98%
CAS No.: 107-05-1
Molecular Formula: C3H5Cl
Formula Weight: 76.53
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -28°(-18°F)
Refractive Index: 1.4155
Odour: Sweet
Melting Point: -135°
Boiling Point: 44-46°
Beilstein Reference: 635704
Merck Reference: 14,289
UN No.: 1100
MDL No.: MFCD00000984
Formula:
C₃H₅Cl MW: 76.53 g/mol Pto. Ebullición: 44…46 °C Pto. de fusión: –135 °C Densidad: 0.939 Pto. de inflamación: –28 °C (–18 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000984 Núm. CAS: 107-05-1 EINECS: 203-457-6 UN: 1100 ADR: 3 I Índice Merck: 14,289 |