trans-Dicloroetileno ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(E)-1,2-Dicloroeteno, (E)-1,2-Dicloroetileno, trans-Dicloroeteno
Estabilización:
estabilizado con mequinol
L13994.14
L13994.22
L13994.14EA
94.5
EUR
L13994.14
L13994.22
trans-Dicloroetileno ≥98% estabilizado
trans-Dicloroetileno
Stabilized with 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 156-60-5
Molecular Formula: C2H2Cl2
Formula Weight: 96.94
Flash Point: 2°(35°F)
Refractive Index: 1.4455
Melting Point: -50°
Boiling Point: 47-49°
Beilstein Reference: 1420761
Merck Reference: 14,92
UN No.: 1150
MDL No.: MFCD00062942
Formula:
C₂H₂Cl₂ MW: 96.94 g/mol Pto. Ebullición: 47…49 °C Pto. de fusión: –50 °C Densidad: 1.252 Pto. de inflamación: 2 °C (35 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00062942 Núm. CAS: 156-60-5 EINECS: 205-860-2 UN: 1150 ADR: 3 II Índice Merck: 14,92 |