Cloruro de fumaroílo 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Fumaryl chloride
165971000 165975000 165970250
ACRO165971000EA 151 EUR
ACRO165971000 ACRO165975000 ACRO165970250
Cloruro de fumaroílo 95%
Cloruro de fumaroílo
Formula: C₄H₂Cl₂O₂
MW: 152,96 g/mol
Pto. Ebullición: 161…164 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,41 g/cm³
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000733
Núm. CAS: 627-63-4
EINECS: 211-005-4
UN: 1780
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %