Cloruro de fumaroílo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14540.14
A14540.22
A14540.14EA
56.8
EUR
A14540.14
A14540.22
Cloruro de fumaroílo 95%
Cloruro de fumaroílo
Purity: 95%
CAS No.: 627-63-4
Molecular Formula: C4H2Cl2O2
Formula Weight: 152.97
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5000
Odour: Acrid
Melting Point: -2°
Boiling Point: 159-161°
Beilstein Reference: 1721342
UN No.: 1780
MDL No.: MFCD00000733
Formula:
C₄H₂Cl₂O₂ Pto. Ebullición: 159…161 °C Pto. de fusión: –2 °C Densidad: 1,413 Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000733 Núm. CAS: 627-63-4 EINECS: 211-005-4 UN: 1780 ADR: 8,II |