Acrilamida 98.5%, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Acrylamide
164830025 164835000 164830100
ACRO164830025EA 148 EUR
ACRO164830025 ACRO164835000 ACRO164830100
Acrilamida 98.5%, extra puro
Acrilamida
Formula: C₃H₅NO
MW: 71,08 g/mol
Pto. Ebullición: 125 °C (25 mmHg)
Pto. de fusión: 82…86 °C
Densidad: 1,122 g/cm³
Pto. de inflamación: 138 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008032
Núm. CAS: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Water ≤2.0 %
GC ≥98.0 %
Color of solution (10 % in water) Clear and colorless