Acrilamida 99+% para electroforesis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Acrylamide
L15075.22
L15075.36
L15075.22EA
60.2
EUR
L15075.22
L15075.36
Acrilamida 99+% para electroforesis
Acrilamida
Purity: 99+%
CAS No.: 79-06-1
Molecular Formula: C3H5NO
Formula Weight: 71.08
Flash Point: 138°(280°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 125°/25mm
Beilstein Reference: 605349
Merck Reference: 14,129
UN No.: 2074
MDL No.: MFCD00008032
Formula:
CH₂=CHCONH₂ Pto. Ebullición: 125 °C (25 mmHg) Pto. de fusión: 82…85 °C Densidad: 1,322 Pto. de inflamación: 138 °C (280 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008032 Núm. CAS: 79-06-1 EINECS: 201-173-7 UN: 2074 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,129 |