N,N'-Metilendiacrilamida 96%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
163801000 163805000 163800025
ACRO163801000EA 55.1 EUR
ACRO163801000 ACRO163805000 ACRO163800025
N,N'-Metilendiacrilamida 96%, extra puro
N,N'-Metilendiacrilamida
Formula: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
MW: 154.17 g/mol
Pto. Ebullición: 125
Pto. de fusión: 185 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 138
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008625
Núm. CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥95.0 %