N,N'-Metilendiacrilamida ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
43701.22 43701.14
43701.22EA 144 EUR
43701.22 43701.14
N,N'-Metilendiacrilamida ≥99%
N,N'-Metilendiacrilamida
Purity: 99+% CAS No.: 110-26-9 Molecular Formula: C7H10N2O2 Formula Weight: 154.17 Physical Form: Powder Density: 1.235 Appearance: White Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1706297 MDL No.: MFCD00008625
Formula: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
MW: 154.17 g/mol
Pto. Ebullición: 125
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1.235
Pto. de inflamación: 138
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008625
Núm. CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM