N,N'-Metilendiacrilamida ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
L04694.22 L04694.36
L04694.22EA 47.2 EUR
L04694.22 L04694.36
N,N'-Metilendiacrilamida ≥97%
N,N'-Metilendiacrilamida
Purity: 97% CAS No.: 110-26-9 Molecular Formula: C7H10N2O2 Formula Weight: 154.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1706297 MDL No.: MFCD00008625
Formula: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
MW: 154.17 g/mol
Pto. Ebullición: 125
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1.235
Pto. de inflamación: 138
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008625
Núm. CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9