Oleato de etilo 70%, tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Etilo oleato
A15601.0B A15601.0I A15601.30
A15601.0BEA 110 EUR
A15601.0B A15601.0I A15601.30
Oleato de etilo 70%, tech.
Oleato de etilo
Purity: 70% CAS No.: 111-62-6 Molecular Formula: C20H38O2 Formula Weight: 310.53 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.451 Melting Point: -32° Boiling Point: 205-208° Beilstein Reference: 1727318 MDL No.: MFCD00009579
Formula: C₂₀H₃₈O₂
MW: 310.52 g/mol
Pto. Ebullición: 205…208 °C
Pto. de fusión: –32 °C
Densidad: 0.87
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009579
Núm. CAS: 111-62-6
EINECS: 203-889-5
Índice Merck: 12,06965