Oleato de etilo
Proveedor: Cayman Chemical
10008201-50 10008201-1
CAYM10008201-50EA 22 EUR
CAYM10008201-50 CAYM10008201-1
Oleato de etilo
Oleato de etilo
Formula: C₂₀H₃₈O₂
Pto. Ebullición: 386 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –32 °C
Densidad: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009579
Núm. CAS: 111-62-6
EINECS: 203-889-5
Índice Merck: 12,06965