Oleato de metilo, technical
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
414640010 414645000 414640050
ACRO414640010EA 68.1 EUR
ACRO414640010 ACRO414645000 ACRO414640050
Oleato de metilo, technical
Oleato de metilo
Formula: C₁₉H₃₆O₂
Pto. Ebullición: 186 °C (9 mmHg)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 0,87 g/cm³
Pto. de inflamación: 170 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009578
Núm. CAS: 67762-38-3
EINECS: 203-992-5
Índice Merck: 12,06965
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to amber Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥55 %
HPLC ≥98.0 %