Oleato de metilo, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Metilo oleato
M-Clarity™ quality level = MQ100
75160-1ML 75160-5ML
75160-1MLEA 90.6 EUR
75160-1ML 75160-5ML
Oleato de metilo, Supelco®
Oleato de metilo
Formula: C₁₉H₃₆O₂
MW: 296.49 g/mol
Pto. Ebullición: ∼218.5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009578
Núm. CAS: 112-62-9
EINECS: 203-992-5
Índice Merck: 12,06965
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52f5f5430eabbdf602314a4c68bb95d61fe9e163&vid=69c01f3fa323a50f19349d42ce195fc55a38b78d&prid=web&clid=SAPDAM