Maleato de dibutilo 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Maleic acid dibutyl ester
353100010 353102500
ACRO353100010EA 71.9 EUR
ACRO353100010 ACRO353102500
Maleato de dibutilo 97%
Maleato de dibutilo
Formula: C₁₂H₂₀O₄
MW: 228,29 g/mol
Pto. Ebullición: 274…277 °C
Densidad: 0,99 g/cm³
Pto. de inflamación: 120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009447
Núm. CAS: 105-76-0
EINECS: 203-328-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %