Maleato de dietilo 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Maleic acid diethyl ester, Diethyl (Z)-2-butenedioate
114440010 114440050 114442500
ACRO114440010EA 127 EUR
ACRO114440010 ACRO114440050 ACRO114442500
Maleato de dietilo 97%
Maleato de dietilo
Formula: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Pto. Ebullición: 225 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009191
Núm. CAS: 141-05-9
EINECS: 205-451-9
Índice Merck: 13,03150
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %