Maleato de dietilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 97%
CAS No.: 141-05-9
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4400
Odour: Pleasant
Melting Point: -11°
Boiling Point: 221-224°
Beilstein Reference: 1100825
Merck Reference: 14,3123
MDL No.: MFCD00009191
Formula:
C₈H₁₂O₄ Pto. Ebullición: 221…224 °C Pto. de fusión: –11 °C Densidad: 1,064 Pto. de inflamación: 93 °C (199 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009191 Núm. CAS: 141-05-9 EINECS: 205-451-9 Índice Merck: 14,3123 |