Maleato de dimetilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dimethyl Maleate, Maleic acid dimethyl ester
218460010 218462500 218460051
ACRO218460010EA 160 EUR
ACRO218460010 ACRO218462500 ACRO218460051
Maleato de dimetilo 96%
Maleato de dimetilo
Formula: C₆H₈O₄
MW: 144.13 g/mol
Pto. Ebullición: 204…205 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –17.5 °C
Densidad: 1.15 g/cm³
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008459
Núm. CAS: 624-48-6
EINECS: 210-848-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥95 %
Color scale ≤20 APHA