Maleato de dimetilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 96%
CAS No.: 624-48-6
Molecular Formula: C6H8O4
Formula Weight: 144.13
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4420
Melting Point: -19°
Boiling Point: 204-205°
Beilstein Reference: 471705
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00008459
Formula:
C₆H₈O₄ Pto. Ebullición: 204…205 °C Pto. de fusión: –19 °C Densidad: 1,151 Pto. de inflamación: 91 °C (195 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008459 Núm. CAS: 624-48-6 EINECS: 210-848-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |