Fumarato de dietilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Fumaric acid diethyl ester
114380010 114380100 114382500
ACRO114380010EA 248 EUR
ACRO114380010 ACRO114380100 ACRO114382500
Fumarato de dietilo 98%
Fumarato de dietilo
Formula: C₈H₁₂O₄
MW: 172.18 g/mol
Pto. Ebullición: 218…219 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 1…2 °C
Densidad: 1.05 g/cm³
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064455
Núm. CAS: 623-91-6
EINECS: 210-819-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4396 to 1.4416 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %