Fumarato de dimetilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
222180250
222181000
222185000
ACRO222180250EA
41
EUR
ACRO222180250
ACRO222181000
ACRO222185000
Fumarato de dimetilo 99%
Fumarato de dimetilo
Formula:
C₆H₈O₄ Pto. Ebullición: 192…193 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 102…105 °C Densidad: 1,37 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064438 Núm. CAS: 624-49-7 EINECS: 210-849-0 Índice Merck: 13,04308 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light beige to light brown Crystalline powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 100 to 107 °C |
GC | ≥98.5 % |
Free acid | ≤1.5 % (as Fumaric acid) |