Fumarato de dimetilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Fumaric acid dimethyl ester
A10402.14 A10402.22 A10402.30
A10402.14EA 33 EUR
A10402.14 A10402.22 A10402.30
Fumarato de dimetilo ≥99%
Fumarato de dimetilo
Purity: 99% CAS No.: 624-49-7 Molecular Formula: C6H8O4 Formula Weight: 144.13 Melting Point: 102-105° Boiling Point: 192-193° Merck Reference: 14,4287 MDL No.: MFCD00064438
Formula: C₆H₈O₄
MW: 144.13 g/mol
Pto. Ebullición: 192…193 °C
Pto. de fusión: 102…105 °C
Densidad: 1.37
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064438
Núm. CAS: 624-49-7
EINECS: 210-849-0
Índice Merck: 13,04308