Ácido 4-pentenoico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Allylacetic acid, Pent-4-enoic acid
269020250 269020050 269021000
ACRO269020250EA 133 EUR
ACRO269020250 ACRO269020050 ACRO269021000
Ácido 4-pentenoico 99%
Ácido 4-pentenoico
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Pto. Ebullición: 83…84 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: –22,5 °C
Densidad: 0,975 g/cm³
Pto. de inflamación: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004408
Núm. CAS: 591-80-0
EINECS: 209-732-7
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4273 to 1.4303 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25°C) 0.971 to 0.979