Ácido 4-pentenoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Allylacetic acid, Pent-4-enoic acid
A13991.09
A13991.14
A13991.22
A13991.09EA
69.1
EUR
A13991.09
A13991.14
A13991.22
Ácido 4-pentenoico ≥98%
Ácido 4-pentenoico
Purity: 98%
CAS No.: 591-80-0
Molecular Formula: H2C=CH(CH2)2CO2H
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4283
Odour: Pungent
Melting Point: -22°
Boiling Point: 187-189°
Solubility: Soluble in alcohol, Slightly soluble in water
Beilstein Reference: 1633696
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004408
Formula:
C₅H₈O₂ MW: 100,12 g/mol Pto. Ebullición: 187…189 °C Pto. de fusión: –22 °C Densidad: 0,891 Pto. de inflamación: 89 °C (192 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004408 Núm. CAS: 591-80-0 EINECS: 209-732-7 UN: 3265 ADR: 8,III |